Anti-LC3B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-1384 NB600-1384SS
NOVUNB600-1384EA 738 EUR InStock
NOVUNB600-1384 NOVUNB600-1384SS
Anti-LC3B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal LC3B Antibody. Tested Applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen. Tested Reactivity: Human, Mouse.
There are 3 scientific publications using this antibody.
Type: Primary
Antigen: LC3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité