Anti-TRAF7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB600-1399EA 417 EUR InStock
NOVUNB600-1399
Anti-TRAF7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRAF7 (TNF receptor-associated factor 7, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité