Anti-PRKCA Mouse Monoclonal Antibody [clone: MC5]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-201 NB600-201SS
NOVUNB600-201EA 630 EUR InStock
NOVUNB600-201 NOVUNB600-201SS
Anti-PRKCA Mouse Monoclonal Antibody [clone: MC5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKCA (protein kinase C, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: MC5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité