Anti-PRKCA Mouse Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll) [clone: MC5]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB600-201PCPEA 696 EUR InStock
NOVUNB600-201PCP
Anti-PRKCA Mouse Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll) [clone: MC5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKCA (protein kinase C, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: MC5
Conjugation: Peridinin Chlorophyll
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité