Anti-TetR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-234 NB600-234SS
NOVUNB600-234EA 642 EUR InStock
NOVUNB600-234 NOVUNB600-234SS
Anti-TetR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TetR
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Pan
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité