Anti-Blimp-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H2-E8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-235 NB600-235SS
NOVUNB600-235EA 694 EUR InStock
NOVUNB600-235 NOVUNB600-235SS
Anti-Blimp-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H2-E8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Blimp-1 (Blimp-1)
Clonality: monoclonal
Clone: 3H2-E8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité