Anti-NCL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-241 NB600-241SS
NOVUNB600-241EA 588 EUR InStock
NOVUNB600-241 NOVUNB600-241SS
Anti-NCL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NCL (nucleolin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité