Anti-FTCD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 58K-9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-412 NB600-412SS
NOVUNB600-412EA 612 EUR InStock
NOVUNB600-412 NOVUNB600-412SS
Anti-FTCD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 58K-9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FTCD (formimidoyltransferase cyclodeaminase)
Clonality: monoclonal
Clone: 58K-9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité