Anti-Ethenocytidine Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6F5]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-444 NB600-444SS
NOVUNB600-444EA 554 EUR InStock
NOVUNB600-444 NOVUNB600-444SS
Anti-Ethenocytidine Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6F5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ethenocytidine
Clonality: monoclonal
Clone: 6F5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2 Lambda
Reactivity: Pan
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité