Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-503 NB600-503SS
NOVUNB600-503EA 643 EUR InStock
NOVUNB600-503 NOVUNB600-503SS
Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACTB (actin, beta)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité