Anti-SIGLEC1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: HSn 7D2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB600-534GEA 696 EUR InStock
NOVUNB600-534G
Anti-SIGLEC1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: HSn 7D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SIGLEC1 (sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin)
Clonality: monoclonal
Clone: HSn 7D2
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité