Anti-SREBF1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 2A4]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB600-582BEA 723 EUR InStock
NOVUNB600-582B
Anti-SREBF1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 2A4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SREBF1 (sterol regulatory element binding transcription factor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2A4
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité