Anti-ENPP1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB600-816-25EA 359 EUR InStock
NOVUNB600-816-25 NOVUNB600-816
Anti-ENPP1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ENPP1 (ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité