Anti-PDE9A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-00641 NBP1-00641SS
NOVUNBP1-00641EA 555 EUR InStock
NOVUNBP1-00641 NOVUNBP1-00641SS
Anti-PDE9A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDE9A (phosphodiesterase 9A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité