Anti-SLC31A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-05199 NBP1-05199SS
NOVUNBP1-05199EA 542 EUR InStock
NOVUNBP1-05199 NOVUNBP1-05199SS
Anti-SLC31A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC31A2 (solute carrier family 31 (copper transporter), member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité