Anti-SLC2A9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-06271 NBP1-06271SS
NOVUNBP1-06271EA 542 EUR InStock
NOVUNBP1-06271 NOVUNBP1-06271SS
Anti-SLC2A9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC2A9 (solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité