Anti-LDL Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-06709SSEA 293 EUR InStock
NOVUNBP1-06709SS NOVUNBP1-06709
Anti-LDL Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LDL Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité