Anti-PDK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-07049 NBP1-07049SS
NOVUNBP1-07049EA 542 EUR InStock
NOVUNBP1-07049 NOVUNBP1-07049SS
Anti-PDK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDK4 (pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité