Anti-HPi1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIC0-4F9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-18872SSEA 251 EUR InStock
NOVUNBP1-18872SS NOVUNBP1-18872
Anti-HPi1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIC0-4F9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HPi1
Clonality: monoclonal
Clone: HIC0-4F9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité