Anti-HPi4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIC1-5F10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-18948 NBP1-18948SS
NOVUNBP1-18948EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-18948 NOVUNBP1-18948SS
Anti-HPi4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIC1-5F10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HPi4
Clonality: monoclonal
Clone: HIC1-5F10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité