Anti-HPa1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DHIC2-2C12]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-18949 NBP1-18949SS
NOVUNBP1-18949EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-18949 NOVUNBP1-18949SS
Anti-HPa1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DHIC2-2C12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HPa1
Clonality: monoclonal
Clone: DHIC2-2C12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité