Anti-HPx1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: HIC0-3B3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-18951FREA 656 EUR InStock
NOVUNBP1-18951FR
Anti-HPx1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: HIC0-3B3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HPx1
Clonality: monoclonal
Clone: HIC0-3B3
Conjugation: DyLight® 680
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité