Anti-HPx2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIC0-1C10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-18952 NBP1-18952SS
NOVUNBP1-18952EA 568 EUR InStock
NOVUNBP1-18952 NOVUNBP1-18952SS
Anti-HPx2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIC0-1C10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HPx2
Clonality: monoclonal
Clone: HIC0-1C10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité