Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody [clone: OC2-1D11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-18963 NBP1-18963SS
NOVUNBP1-18963EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-18963 NOVUNBP1-18963SS
Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody [clone: OC2-1D11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Oval Cell Marker
Clonality: monoclonal
Clone: OC2-1D11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité