Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 755) [clone: OC2-2F3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-18964IREA 656 EUR InStock
NOVUNBP1-18964IR
Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 755) [clone: OC2-2F3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Oval Cell Marker
Clonality: monoclonal
Clone: OC2-2F3
Conjugation: DyLight® 755
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité