Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody [clone: OC2-3C7]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-18970 NBP1-18970SS
NOVUNBP1-18970EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-18970 NOVUNBP1-18970SS
Anti-Oval Cell Marker Rat Monoclonal Antibody [clone: OC2-3C7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Oval Cell Marker
Clonality: monoclonal
Clone: OC2-3C7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité