Anti-CD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-19371 NBP1-19371SS
NOVUNBP1-19371EA 732 EUR InStock
NOVUNBP1-19371 NOVUNBP1-19371SS
Anti-CD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD4 (CD4 molecule)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité