Anti-Ferroportin 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-21502 NBP1-21502SS
NOVUNBP1-21502EA 735 EUR InStock
NOVUNBP1-21502 NOVUNBP1-21502SS
Anti-Ferroportin 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ferroportin 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité