Anti-Borealin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-22832 NBP1-22832SS
NOVUNBP1-22832EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-22832 NOVUNBP1-22832SS
Anti-Borealin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Borealin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité