Anti-SCD Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-26393 NBP1-26393SS
NOVUNBP1-26393EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-26393 NOVUNBP1-26393SS
Anti-SCD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SCD (stearoyl-CoA desaturase (delta-9-desaturase))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité