Anti-BIRC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-27972 NBP1-27972SS
NOVUNBP1-27972EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-27972 NOVUNBP1-27972SS
Anti-BIRC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BIRC3 (baculoviral IAP repeat containing 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité