Anti-AGT Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-30027 NBP1-30027SS
NOVUNBP1-30027EA 639 EUR InStock
NOVUNBP1-30027 NOVUNBP1-30027SS
Anti-AGT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AGT (angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité