Anti-LOX propeptide Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-30327 NBP1-30327SS
NOVUNBP1-30327EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-30327 NOVUNBP1-30327SS
Anti-LOX propeptide Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LOX propeptide
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité