Anti-EGLN1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 366G/76/3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-30328 NBP1-30328SS
NOVUNBP1-30328EA 557 EUR InStock
NOVUNBP1-30328 NOVUNBP1-30328SS
Anti-EGLN1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 366G/76/3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EGLN1 (egl-9 family hypoxia-inducible factor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 366G/76/3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité