Anti-TMEM97 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-30437EA 542 EUR InStock
NOVUNBP1-30437 NOVUNBP1-30437SS
Anti-TMEM97 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TMEM97 (transmembrane protein 97)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité