Anti-SULF2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B4]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-36727 NBP1-36727SS
NOVUNBP1-36727EA 616 EUR InStock
NOVUNBP1-36727 NOVUNBP1-36727SS
Anti-SULF2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B4]
Anticorps
The Sulfatase-2 / SULF2 Antibody (2B4) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to Sulfatase-2 / SULF2. This antibody reacts with human, mouse. The Sulfatase-2 / SULF2 Antibody (2B4) has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:250 - 1:500
Type: Primary
Antigen: SULF2
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité