Anti-SULF2 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 2B4]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-36727FEA 667 EUR InStock
NOVUNBP1-36727F
Anti-SULF2 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 2B4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SULF2 (sulfatase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 2B4
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité