Anti-GAP43 Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-41123 NBP1-41123SS
NOVUNBP1-41123EA 595 EUR InStock
NOVUNBP1-41123 NOVUNBP1-41123SS
Anti-GAP43 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GAP43 (growth associated protein 43)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité