Anti-TUBB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-42568 NBP1-42568SS
NOVUNBP1-42568EA 570 EUR InStock
NOVUNBP1-42568 NOVUNBP1-42568SS
Anti-TUBB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E9]
Anticorps
The beta-III Tubulin Antibody (2E9) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to beta-III Tubulin. This antibody reacts with human. The beta-III Tubulin Antibody (2E9) has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry / Immunofluorescence.
Simple Western
Type: Primary
Antigen: beta-III Tubulin
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité