Anti-MAP1B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: SuperBUGS]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-42827 NBP1-42827SS
NOVUNBP1-42827EA 591 EUR InStock
NOVUNBP1-42827 NOVUNBP1-42827SS
Anti-MAP1B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: SuperBUGS]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP1B (microtubule-associated protein 1B)
Clonality: polyclonal
Clone: SuperBUGS
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité