Anti-FLCN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-44995 NBP1-44995SS
NOVUNBP1-44995EA 580 EUR InStock
NOVUNBP1-44995 NOVUNBP1-44995SS
Anti-FLCN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FLCN (folliculin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité