Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: exon 9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-47178REA 656 EUR InStock
NOVUNBP1-47178R
Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: exon 9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIF1A (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor))
Clonality: polyclonal
Clone: exon 9
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité