Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: exon 10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-47179 NBP1-47179SS
NOVUNBP1-47179EA 446 EUR InStock
NOVUNBP1-47179 NOVUNBP1-47179SS
Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: exon 10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIF1A (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor))
Clonality: polyclonal
Clone: exon 10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité