Anti-ESRRA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-47254 NBP1-47254SS
NOVUNBP1-47254EA 568 EUR InStock
NOVUNBP1-47254 NOVUNBP1-47254SS
Anti-ESRRA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ESRRA (estrogen-related receptor alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité