Anti-NANOG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E6C4]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-47427 NBP1-47427SS
NOVUNBP1-47427EA 566 EUR InStock
NOVUNBP1-47427 NOVUNBP1-47427SS
Anti-NANOG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E6C4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NANOG (Nanog homeobox)
Clonality: monoclonal
Clone: 1E6C4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité