Anti-GSK3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-47470 NBP1-47470SS
NOVUNBP1-47470EA 591 EUR InStock
NOVUNBP1-47470 NOVUNBP1-47470SS
Anti-GSK3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D10]
Anticorps
Mouse Monoclonal GSK3 beta Antibody (3D10). Tested Applications: Western Blot, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200 - 1:1000
Type: Primary
Antigen: GSK3 beta
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité