Anti-SYP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H12]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-47483 NBP1-47483SS
NOVUNBP1-47483EA 591 EUR InStock
NOVUNBP1-47483 NOVUNBP1-47483SS
Anti-SYP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SYP (synaptophysin)
Clonality: monoclonal
Clone: 7H12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité