Anti-GATA4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6H10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-47540 NBP1-47540SS
NOVUNBP1-47540EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-47540 NOVUNBP1-47540SS
Anti-GATA4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6H10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GATA4 (GATA binding protein 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 6H10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité