Anti-USP9X Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-48321 NBP1-48321SS
NOVUNBP1-48321EA 557 EUR InStock
NOVUNBP1-48321 NOVUNBP1-48321SS
Anti-USP9X Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The USP9x Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to USP9x. This antibody reacts with human, mouse. The USP9x Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:50
Type: Primary
Antigen: USP9x
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité