Anti-CCR2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-48338 NBP1-48338SS
NOVUNBP1-48338EA 571 EUR InStock
NOVUNBP1-48338 NOVUNBP1-48338SS
Anti-CCR2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCR2 (chemokine (C-C motif) receptor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité